Learn More
Hexacloroplatinato(IV) de potasio, aprox. 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium hexachloroplatinate(IV) |
| Punto de fusión | 250.0°C |
| Color | Negro |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula lineal | K2PtCl6 |
| Índice Merck | 15,7757 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 50g/L (95°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Nombre IUPAC | dipotasio;hexacloroplatino(2-) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 486.01 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium hexachloroplatinate(IV)
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.