Learn More
Hexacloropaladato(IV) de potasio, Pd 26,3 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381968 1 g 1 g
11391968 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011884.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16919-73-6 | Cl6K2Pd | 397.317 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16919-73-6
Fórmula molecular Cl6K2Pd
Peso molecular (g/mol) 397.317
Número MDL MFCD00043081
Clave InChI OEDRXJBJMMJUSV-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo potassium hexachloropalladate iv, dipotassium hexachloropalladate, dipotassium hexachloropalladate 2-, ccris 7827, potassiuim hexachloropalladate iv, palladate 2-, hexachloro-, dipotassium, potassium palladium iv chloride, palladate 2-, hexachloro-, dipotassium, oc-6-11, potassium chloropalladate iv 6ci, dipotassiumhexachloropalladate
PubChem CID 61852
Nombre IUPAC dipotasio;hexacloropaladio(2-)
SMILES Cl[Pd-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexachloropalladate(IV)
Punto de fusión (decomposition)
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 26.3% min.
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.738 g/mL