Learn More
Hexacloroosmato(IV) de potasio, mín. 39 % Os, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10348670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10348670 1 g Frasco de vidrio 1 g
10358670 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10348670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197650010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16871-60-6 | Cl6K2Os | 481.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16871-60-6
Fórmula molecular Cl6K2Os
Peso molecular (g/mol) 481.11
Número MDL MFCD00011371
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexachloroosmate(IV)
Punto de fusión 600.0°C
Nombre de nota min 39% Os
Color Burdeos a púrpura
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Fórmula lineal K2OsCl6
Índice Merck 15, 7756
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.11
Porcentaje de pureza ≥39% (Os)
Envase Frasco de vidrio
Densidad 3.42
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hexachloroosmate(IV)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.