Learn More
Hexacloroiridato(IV) de potasio, Ir 39 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391978 1 g 1 g
11381978 5 g 5 g
11371978 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11391978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011888.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16920-56-2 | Cl6IrK2 | 483.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16920-56-2
Fórmula molecular Cl6IrK2
Peso molecular (g/mol) 483.11
Número MDL MFCD00011369
Clave InChI SCPDBYGTLSSBQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium hexachloroiridate iv, dipotassium hexachloroiridate, cl6ir.2k, dipotassium hexachloroiridate 2-
PubChem CID 11049163
Nombre IUPAC dipotasio;hexacloroiridio(2-)
SMILES [Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[K+].[K+].[Ir]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexachloroiridate(IV)
Punto de fusión (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 483.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 39% min.
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic