Learn More
Hexacloroiridato(III) de potasio hidrato, Ir 33,4 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341978 1 g 1 g
11361978 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011887.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35705-96-5
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35705-96-5
Número MDL MFCD00038699
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexachloroiridate(III) hydrate
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.22 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 33.4% min.