Learn More
Hexabromotelurato(IV) de potasio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11395168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395168 25 g 25 g
11315178 5 g 5 g
11305178 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11395168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044081.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16986-18-8
Fórmula molecular Br6K2Te
Peso molecular (g/mol) 685.221
Número MDL MFCD03427026
Clave InChI HMFRPYOIJYYQFO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium hexabromotellurate iv
PubChem CID 121233754
SMILES [K+].[K+].[Br-].[Br-].Br[Te](Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexabromotellurate (IV)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3284
Formula Weight (peso de la fórmula) 685.22
Porcentaje de pureza 99.99%