Learn More
Hexabromopaladato(IV) de potasio, Premion™, 99,999 % (base metálica), Pd 15,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324998 5 g 5 g
11314998 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043947.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16919-74-7 | Br6K2Pd | 664.041 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16919-74-7
Fórmula molecular Br6K2Pd
Peso molecular (g/mol) 664.041
Número MDL MFCD03093651
Clave InChI SKCNWISEAGYZFC-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo potassium hexabromopalladate iv , premion
PubChem CID 121233751
Nombre IUPAC dipotasio;tetrabromopaladio;dibromuro
SMILES [K+].[K+].[Br-].[Br-].Br[Pd](Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexabromopalladate (IV)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 664.04
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 15.5% min