Learn More
Hexabromoiridato(IV) de potasio, Ir 25,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337497 1 g 1 g
11327497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012651.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19121-78-9 | Br6IrK2 | 749.838 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19121-78-9
Fórmula molecular Br6IrK2
Peso molecular (g/mol) 749.838
Número MDL MFCD00054221
Clave InChI RSDYABYRTHADQA-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo potassium hexabromoiridate iv, dipotassium;hexabromoiridium 2-, dipotassium hexabromoiridiumdiuide, potassium hexabromoiridate iv , ir
PubChem CID 22555925
Nombre IUPAC dipotasio;hexabromoiridio(2-)
SMILES [K+].[K+].Br[Ir-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexabromoiridate(IV)
Color Negro
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 749.86
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 25.5% min.
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic