Learn More
Hexabromoiridato de potasio(IV), 99,9 % (base metálica), Ir 25,2 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium hexabromoiridate(IV) |
| Color | Negro |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 1 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 749.86 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ir 25.2% min. |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |