Learn More
Heptafluoroniobato(V) de potasio, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium heptafluoroniobate (V) |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN3288 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.1 |
| Porcentaje de pureza | 99.5% |
| Sensibilidad | Hygroscopic |