Learn More
Potassium Formate, Purum p.a., ≥99.0% (NT), Honeywell™
Código de producto. 15665950 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15665950 500 g Poly bottle 500 g
1 options
Código de producto. 15665950 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 60243500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥99.0% (NT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición >167°C
Nombre del producto químico o material Potassium formate
Punto de fusión 165°C to 168°C
CAS 590-29-4
Color Blanco
Forma física Crystalline
Cantidad 500 g
Fórmula molecular CHKO2
Fórmula lineal HCOOK
Número MDL MFCD00013100
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3623272
Sinónimo potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
Clave InChI WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(=O)[O-].[K+]
Nombre IUPAC potasio; formiato
Peso molecular (g/mol) 84.115
PubChem CID 2735122
ChEBI CHEBI:63316
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (NT)
Olor Odorless
Envase Poly bottle