Learn More
Formiato de potasio, 99 % (agua inferior a 2 %), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3346447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411938 250 g 250 g
11401938 1000 g 1000 g
11421938 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11411938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14551.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 590-29-4 | CHKO2 | 84.115 g/mol
Potassium formate acts as an intermediate in the formate potash process for the production of potassium. It is a deicing salt for used on roads. It serves as a corrosion inhibitor, an anti-scaling agent, a functional fluid, a processing aid and used in petroleum production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El formato de potasio actúa como intermediario en el proceso de formiato de potasa para la producción de potasio. Es una sal de descongelación para usarse en carreteras. Sirve como inhibidor de corrosión, agente antiincrustantes, fluido funcional, una ayuda al procesamiento y se utiliza en la producción de petróleo.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 590-29-4
Fórmula molecular CHKO2
Peso molecular (g/mol) 84.115
Número MDL MFCD00013100
Clave InChI WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
PubChem CID 2735122
ChEBI CHEBI:63316
Nombre IUPAC potasio; formiato
SMILES C(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Formate
Punto de fusión 165°C to 168°C
Densidad 1.91
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Notas del porcentaje del ensayo (agua <2 %)
Cantidad 250 g
Beilstein 3623272
Sensibilidad Very Hygroscopic
Índice Merck 14,7633
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol; Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium formate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium formate