Learn More
Formiato de potasio, 99 % (agua inferior a 2 %), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium formate acts as an intermediate in the formate potash process for the production of potassium. It is a deicing salt for used on roads. It serves as a corrosion inhibitor, an anti-scaling agent, a functional fluid, a processing aid and used in petroleum production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El formato de potasio actúa como intermediario en el proceso de formiato de potasa para la producción de potasio. Es una sal de descongelación para usarse en carreteras. Sirve como inhibidor de corrosión, agente antiincrustantes, fluido funcional, una ayuda al procesamiento y se utiliza en la producción de petróleo.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium formate |
| Punto de fusión | 165°C to 168°C |
| Densidad | 1.91 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Notas del porcentaje del ensayo | (agua <2 %) |
| Cantidad | 5000 g |
| Beilstein | 3623272 |
| Sensibilidad | Very Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,7633 |
| Información de solubilidad | Soluble in water and alcohol; Insoluble in ether. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium formate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium formate