Learn More
Fluoruro de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium fluoride |
| CAS | 7789-23-3 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | FK |
| Sinónimo | Potassium fluoride (KF) (9CI','ACI), Potassium fluoride (8CI), Clocat F, Potassium monofluoride, Potassium monofluoride (KF) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [F-].[K+] |
| Nombre IUPAC | Fluoruro de potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 58.0967 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 57.9621 |