Learn More
Fluoruro de potasio, TRC
Código de producto. 30422499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422499 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30422499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69508050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride
CAS 7789-23-3
Cantidad 50 g
Fórmula molecular FK
Sinónimo Potassium fluoride (KF) (9CI','ACI), Potassium fluoride (8CI), Clocat F, Potassium monofluoride, Potassium monofluoride (KF)
Fórmula InChI InChI=1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
SMILES [F-].[K+]
Nombre IUPAC Fluoruro de potasio
Peso molecular (g/mol) 58.0967
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.9621