Learn More
Fluoruro de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15209696 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15209696 500 g 500 g
15299686 100 g 100 GR
15289686 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15209696 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449655000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-23-3
Fórmula molecular FK
Peso molecular (g/mol) 58.10
Número MDL MFCD00011398
Clave InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMILES [F-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC potasio; fluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.09
Grado Reactivo ACS