Learn More
Fluoruro de potasio, Purum p.a., ≥99,0% (F), Solstice
Código de producto. 16645873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
25 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16645873 25 kg 25 Kg
16635873 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16645873 Proveedor Fluka N.º de proveedor 6024025KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3080.00€
    2838.47€ / 25 Kg
    Ahorro 241.53€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-23-3
Fórmula molecular FK
Peso molecular (g/mol) 58.10
Número MDL MFCD00011398
Clave InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC fluoruro de potasio
SMILES [F-].[K+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride
Cantidad 25 kg
Número UN UN1812