Learn More
Fluoruro de potasio, purum p.a., ≥99,0 % (F), Honeywell™
Código de producto. 16635873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
25 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16635873 10 kg 10 Kg
16645873 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16635873 Proveedor Fluka N.º de proveedor 6024010KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-23-3
Fórmula molecular FK
Peso molecular (g/mol) 58.10
Número MDL MFCD00011398
Clave InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC fluoruro de potasio
SMILES [F-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1,505°C (1,013 hPa)
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride
Punto de fusión 846°C
Color Incolora
% máx. CAS 1
pH 8 to 9
Cantidad 10 kg
Fórmula lineal KF
Beilstein 3902818
Grado Reactivo
Densidad 2.48 g/cm3 (20°C)