Código de producto. 15625950
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Tamaño de la unidad
15625950
250 g
250 g
15615950
1 kg
1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
15625950
Proveedor
Honeywell-Fluka
N.º de proveedor
60239250G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Puriss. p.a.,≥99.0% (F)
Líderes del sector durante más de 65 años Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
CAS
7789-23-3
Fórmula molecular
FK
Peso molecular (g/mol)
58.10
Número MDL
MFCD00011398
Clave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID
522689
ChEBI
CHEBI:66872
SMILES
[F-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Potassium fluoride
Cantidad
250 g
Fórmula lineal
KF
Número UN
UN1812
Beilstein
3902818
Nombre IUPAC
potasio; fluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula)
58.1g/mol
Porcentaje de pureza
≥99% (F)
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .