Learn More
Potassium fluoride, Purified, ≥99%, Honeywell™
Código de producto. 15650540 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15650540 2.5 kg 2.50 Kg
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15650540 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 011322.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.56€
    96.14€ / 2.5 Kg
    Ahorro 14.42€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Purified,≥99%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Fluoride
CAS 7789-23-3
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular FK
Fórmula lineal KF
Número MDL MFCD00011398
Número UN 1812
Beilstein 3902818
Sinónimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
Clave InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[K+]
Nombre IUPAC fluoruro de potasio
Peso molecular (g/mol) 58.10
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Purificado
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.