Learn More
Potassium fluoride, Purified, ≥99%, Honeywell
Código de producto. 15660540 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 kg
Envase:
Bolsa de papel/poli
Tamaño de la unidad:
20 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15660540 20 kg Bolsa de papel/poli 20 Kg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15660540 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 0113220KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride
Nombre de nota Purified, ≥99%
CAS 7789-23-3
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 20 kg
Fórmula molecular FK
Número MDL MFCD00011398
Número UN UN1812
Beilstein 3902818
Sinónimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
Clave InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[K+]
Nombre IUPAC fluoruro de potasio
Peso molecular (g/mol) 58.10
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
Porcentaje de pureza >99%
Grado Purificado
Envase Bolsa de papel/poli
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.