Learn More
Fluoruro de potasio dihidratado, TRC
Código de producto. 30418361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418361 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30418361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP134550100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Potassium Fluoride Dihydrate
CAS 13455-21-5
Cantidad 100 g
Fórmula molecular KF . 2H2O
Fórmula InChI InChI=1S/FH.K.2H2O/h1H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
SMILES O.O.[F-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;fluoruro;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 94.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.9832
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.