Learn More
Fluoruro de potasio dihidratado, TRC
Código de producto. 30417139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417139 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30417139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP13455050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Fluoride Dihydrate
CAS 13455-21-5
Cantidad 50 g
Fórmula molecular KF . 2H2O
Fórmula InChI InChI=1S/FH.K.2H2O/h1H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
SMILES O.O.[F-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;fluoruro;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 94.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.9832