Learn More
Fluoruro de potasio dihidrato, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11396977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396977 10 g 10 g
11306987 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010841.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13455-21-5
Fórmula molecular FH4KO2
Peso molecular (g/mol) 94.13
Número MDL MFCD00149929
Clave InChI MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
Nombre IUPAC potassium dihydrate fluoride
SMILES O.O.[F-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride dihydrate
Punto de fusión 41°C
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1812
Índice Merck 14,7632
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.13 (58.10 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Índice de refracción 1.352
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.5g/mL