Código de producto. 15672160
Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
15672160
5 g
Poly Bottle
5 g
15652160
100 g
Frasco de polietileno
100 g
15662160
500 g
Poly Bottle
500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
15672160
Proveedor
Honeywell Research Chemicals
N.º de proveedor
2218725G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Grado de reactivo, 98%
≥95 % para el uso general en laboratorio.
CAS
13455-21-5
Fórmula molecular
FH4KO2
Peso molecular (g/mol)
94.13
Número MDL
MFCD00149929
Clave InChI
MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo
potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID
23708904
SMILES
O.O.[F-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Potassium Fluoride Dihydrate
Cantidad
5 g
Fórmula lineal
KF · 2H2 O
Número UN
UN1812
Nombre IUPAC
potasio;fluoruro;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula)
94.13g/mol
Porcentaje de pureza
98%
Grado
Reactivo
Envase
Poly Bottle
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .