Learn More
Fluoruro de potasio dihidrato, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15179233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15179233 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10713401 5 g Frasco de plástico 5 GR
10533571 250 g Frasco de plástico 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15179233 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206400010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    215.00€ / 1 Kg
    Ahorro 15.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13455-21-5
Fórmula molecular FH4KO2
Peso molecular (g/mol) 94.13
Número MDL MFCD00149929
Clave InChI MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride dihydrate
Nombre de nota 99%
Color Incoloro a blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Densidad 2.45
Fórmula lineal KF·2H2O
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 16,282
Nombre IUPAC potasio;fluoruro;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.13
Porcentaje de pureza 19.65 to 20.70% (F)
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación