Learn More
Fluoruro de potasio dihidrato, 98+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10713401 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10713401 5 g Frasco de plástico 5 GR
10533571 250 g Frasco de plástico 250 GR
15179233 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10713401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206400050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13455-21-5
Fórmula molecular FH4KO2
Peso molecular (g/mol) 94.13
Número MDL MFCD00149929
Clave InChI MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride dihydrate
Nombre de nota 99%
Color Incoloro a blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal KF·2H2O
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 16,282
Nombre IUPAC potasio;fluoruro;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.13
Porcentaje de pureza 19.65 to 20.70% (F)
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.45
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium fluoride hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium fluoride
RU– Solo para uso en investigación