Learn More
Fluoruro de potasio dihidrato, +98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium fluoride dihydrate is used as a stationary phase in gas chromatography. It is also used for the conversion of chlorocarbons into fluorocarbons through Finkelstein reaction. Further, it is used as a fluxing agent of silver brazing and metallurgical processing. It serves as an analytical reagent, complexing agent and masking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium fluoride dihydrate |
| Punto de fusión | 41°C |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1812 |
| Índice Merck | 14,7632 |
| Información de solubilidad | Freely soluble in waterSoluble in water; Insoluble in ethanol. |
| Nombre IUPAC | potassium dihydrate fluoride |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.13 (58.10 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | ≥98.5% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium fluoride dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium fluoride dihydrate