Learn More
Fluoruro de potasio dihidrato, +98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367267 250 g 250 g
11377267 25 g 25 g
11387267 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11367267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011555.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Potassium fluoride dihydrate is used as a stationary phase in gas chromatography. It is also used for the conversion of chlorocarbons into fluorocarbons through Finkelstein reaction. Further, it is used as a fluxing agent of silver brazing and metallurgical processing. It serves as an analytical reagent, complexing agent and masking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13455-21-5
Fórmula molecular FH4KO2
Peso molecular (g/mol) 94.13
Número MDL MFCD00149929
Clave InChI MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride dihydrate
Punto de fusión 41°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Olor Odorless
Índice de refracción 1.352
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.5 g/mL
Número UN UN1812
Índice Merck 14,7632
Información de solubilidad Freely soluble in waterSoluble in water; Insoluble in ethanol.
Nombre IUPAC potasio;fluoruro;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.13 (58.10 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98.5%