Learn More
Fluoruro de potasio, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium fluoride is used in metal finishing, batteries, coatings and photographic chemicals. It is utilized for the study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels as well as in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides. It finds application in the electronic industry as a metal surface treatment product. It is used as a preservative, a food additive, a catalyzer and a water absorbing agent. In the Finkelstein reaction, it is actively involved in the conversion of chlorocarbons to fluorocarbons using polar solvents like dimethyl formamide and ethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1505°C |
| Nombre del producto químico o material | Potassium fluoride, anhydrous |
| Punto de fusión | 859°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 250 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Beilstein | 3902818 |
| Información de solubilidad | Soluble in water and aqueous hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol. |
| Nombre IUPAC | potasio; fluoruro |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium fluoride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301+H311+H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.