Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoruro de potasio, +99 %, para bioquímica, anhidro
Código de producto. 12695127 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
12695127 100 g 100 g
12605137 500 g 500 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 12695127
Marca: Thermo Scientific Chemicals 447991000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Para bioquímica
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-23-3
Fórmula molecular FK
Peso molecular (g/mol) 58.10
Número MDL MFCD00011398
Clave InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
Nombre IUPAC potasio; fluoruro
SMILES [F-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.1