Learn More
Fluoruro de potasio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11914171 25 g 25 GR
11904171 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11914171 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146000250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    291.00€
    272.00€ / 25 g
    Ahorro 19.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-23-3
Fórmula molecular FK
Peso molecular (g/mol) 58.10
Número MDL MFCD00011398
Clave InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC fluoruro de potasio
SMILES [F-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1505.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride
Punto de fusión 860.0°C
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal KF
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282
Índice Merck 15, 7753
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 920 g/L (18°C). Other solubilities: soluble in hydrofluoric acid, insoluble in alcohol unless water is present
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.09
Grado base de trazas de metales