Learn More
Fluoruro de potasio, 99,9% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389867 25 g 25 g
11379867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11389867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042217.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
A versatile fluoride ion source used in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides. This ion source is used recently in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-23-3
Fórmula molecular FK
Peso molecular (g/mol) 58.10
Número MDL MFCD00011398
Clave InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
Nombre IUPAC fluoruro de potasio
SMILES [F-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1505°C
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride
Punto de fusión 859°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Beilstein 3902818
Información de solubilidad Soluble in water (1 M at 20°C) and hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.1
Índice de refracción 1.363
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White powder/flake/crystalline/beads
Presión de vapor 0.13 hPa at 752°C
Densidad 2.48