Learn More
Fluoruro de potasio, 99,0+%, certificado AR para análisis, anhidro, Fisher Chemical™
Código de producto. 11418772 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11418772 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11418772 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/5010/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.17€
    84.20€ / 500 g
    Ahorro 15.97€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Punto de ebullición 1505 °C
Punto de fusión 860 °C
CAS 7789-23-3
Color Blanco
pH 8 a 9
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular FK
Número MDL MFCD00011398
Sinónimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
Clave InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[K+]
Nombre IUPAC fluoruro de potasio
Peso molecular (g/mol) 58.10
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
Formula Weight (peso de la fórmula) 58,09g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.