Learn More
Trihidrato de ferrocianuro de potasio, TRC
Código de producto. 30133165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133165 100 g 100 g
30132646 25 g 25 g
17987714 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP697305100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14459-95-1
Fórmula molecular C6FeK4N6 . 3(H2O)
Peso molecular (g/mol) 422.39
Sinónimo Potassium Ferrocyanide (K4Fe(CN)6) Trihydrate, Potassium Hexacyanoferrate (K4Fe(CN)6) Trihydrate, Potassium Hexacyanoferrate(4-) Trihydrate, Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, Tetrapotassium Ferrocyanide Trihydrate, Tetrapotassium Hexacyanoferrate Trihydrate, Tetrapotassium Hexacyanoferrate(4-) Trihydrate, Tetrapotassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, ZJ 15 Trihydrate, Potassium Ferrocyanate Trihydrate, Hexacyanoferrate (4-) Tetrapotassium Trihydrate, Hexakis(cyano-C)ferrate Tetrapotassium Trihydrate, Hexakis(cyano-κC)ferrate Tetrapotassium Trihydrate, Iron Potassium Cyanide (FeK4(CN)6) Trihydrate;
Nombre IUPAC tetrapotasio; hierro(2+); hexacianuro; trihidrato
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[Fe+2].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Ferrocyanide Trihydrate
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.8399