Learn More
Ferrocianuro de potasio, trihidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Ferrocyanide |
| Nombre de nota | Trihydrate |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | K4Fe(CN)6·3H2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 422.41 |
| Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 1.85kg |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate