Learn More
Trihidrato de ferrocianuro de potasio ACS, MP Biomedicals
Código de producto. 11467842 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467842 500 g -
11457842 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467842 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215256090
CAS 14459-95-1
Fórmula molecular C6H6FeK4N6O3
Peso molecular (g/mol) 422.39
Número MDL MFCD00167023
Clave InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Potassium Hexacyanoferate II
Nombre IUPAC Trihidrato de hexacianoferrato II (ilio) de tetrapotasio
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Ferrocyanide
Nombre de nota Trihydrate
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.39
Grado ACS
Densidad 7.87 g/cm3 at 25 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium Ferrocyanide ACS Grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.