Learn More
Ferrocianuro de potasio trihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10504474 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10504474 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10216460 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10504474 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211090025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14459-95-1
Fórmula molecular C6H6FeK4N6O3
Peso molecular (g/mol) 422.39
Número MDL MFCD00167023
Clave InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Potassium hexacyanoferrate(II)
Nombre IUPAC Trihidrato de hexacianoferrato II (ilio) de tetrapotasio
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium ferrocyanide trihydrate
Punto de fusión 70.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal K4Fe(CN)6·3H2O
Índice Merck 15, 7752
Información de solubilidad Solubility in water: 270g/L (12°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.4
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.85
Densidad 1.8500g/mL