Learn More
Potassium Ferricyanide(III), 99%, >10μm, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15616750 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15616750 50 g Poly bottle 50 g
15606750 250 g Poly bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15616750 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 70258750G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Powder or chunks, <10 μm, 99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13746-66-2
Fórmula molecular C6FeK3N6
Peso molecular (g/mol) 329.25
Número MDL MFCD00011392
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
Nombre IUPAC tripotasio;hierro(3+);hexacianuro
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium ferricyanide(III)
Punto de fusión Decomposes without melting
Color Red
Forma física Crystalline
Cantidad 50 g
Fórmula lineal K3Fe(CN)6
Número UN NONH for all modes of transport
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Densidad 1.85g/cm3 at 20°C