Learn More
Ferricianuro de potasio, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15139414 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15139414 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
1 options
Código de producto. 15139414 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 310401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Ferricyanide
CAS 13746-66-2
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula molecular C6FeK3N6
Número MDL MFCD00011392
Sinónimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Nombre IUPAC tripotasio;hierro(3+);hexacianuro
Peso molecular (g/mol) 329.25
PubChem CID 26250
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.26
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 1.85kg