Learn More
Ferricianuro de potasio, reactivo BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 15558084 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15558084 2.5 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15558084 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 310405
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Ferricyanide
CAS 13746-66-2
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Fórmula molecular C6FeK3N6
Número MDL MFCD00011392
Sinónimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Nombre IUPAC tripotasio;hierro(3+);hexacianuro
Peso molecular (g/mol) 329.25
PubChem CID 26250
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.26
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 1.85kg