Learn More
Ferricianuro de potasio, ≥ 99,0%, (Grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11447842 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447842 500 g 500 g
11437842 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447842 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215255990
CAS 13746-66-2
Fórmula molecular C6FeK3N6
Peso molecular (g/mol) 329.25
Número MDL MFCD00011392
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
Nombre IUPAC tripotasio;hierro(3+);hexacianuro
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Ferricyanide
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0%
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.5
Grado Reactivo ACS