Learn More
Ferricianuro de potasio, ≥ 99,0%, (Grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11437842 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437842 100 g 100 g
11447842 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437842 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215255980
CAS 13746-66-2
Fórmula molecular C6FeK3N6
Peso molecular (g/mol) 329.25
Número MDL MFCD00011392
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
Nombre IUPAC tripotasio;hierro(3+);hexacianuro
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Ferricyanide
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0%
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.5
Grado Reactivo ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • potassium ferricyanide, ACS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium ferricyanide