Learn More
Ferrocianuro de potasio, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10330544 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10330544 100 g Frasco de vidrio 100 g
10378620 500 g Frasco de vidrio 500 g
10703534 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10636974 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10330544 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196781000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13746-66-2
Fórmula molecular C6FeK3N6
Peso molecular (g/mol) 329.25
Número MDL MFCD00011392
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium ferricyanide
Nombre de nota 98%
Color De naranja a rojo
Forma física Polvo cristalino o cristales
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal K3Fe(CN)6
Fieser 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255
Índice Merck 15, 7751
Información de solubilidad Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC tripotasio;hierro(3+);hexacianuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.26
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.85