Learn More
Etiltrifluoroborato de potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11996081 5 g 5 g
11986081 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444880050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 44248-07-9 | C2H5BF3K | 135.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 44248-07-9
Fórmula molecular C2H5BF3K
Peso molecular (g/mol) 135.97
Número MDL MFCD04112713
Clave InChI GIIPADVFWNGSKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ethyltrifluoroborate, potassium ethyltrifluoroboranuide, potassium ethytrifluoroborate, amtb738, ethyltrifluoroborate potassium salt, potassium ethyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 23668491
Nombre IUPAC potasio; etil(trifluoro)boranuida
SMILES [K+].CC[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium ethyltrifluoroborate
Punto de fusión 80.0°C to 84.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.97
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium ethyltrifluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.