Learn More
Etiltrifluoroborato de potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11986081 1 g 1 g
11996081 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444880010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 44248-07-9 | C2H5BF3K | 135.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 44248-07-9
Fórmula molecular C2H5BF3K
Peso molecular (g/mol) 135.97
Número MDL MFCD04112713
Clave InChI GIIPADVFWNGSKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ethyltrifluoroborate, potassium ethyltrifluoroboranuide, potassium ethytrifluoroborate, amtb738, ethyltrifluoroborate potassium salt, potassium ethyl trifluoro borate 1-
PubChem CID 23668491
Nombre IUPAC potasio; etil(trifluoro)boranuida
SMILES [K+].CC[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium ethyltrifluoroborate
Punto de fusión 80.0°C to 84.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.97
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium ethyltrifluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.