Learn More
Xantogenato de etilo de potasio de grado técnico, 90%, TRC
Código de producto. 30424448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424448 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30424448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69710010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Ethyl Xanthogenate technical grade','90%
CAS 140-89-6
Fórmula molecular C3 H5 O S2 . K
Cantidad 10 g
Sinónimo Carbonodithioic acid','O-ethyl ester','potassium salt (1:1), Carbonic acid','dithio-','O-ethyl ester','potassium salt (8CI), Carbonodithioic acid','O-ethyl ester','potassium salt (9CI), (O-Ethyl dithiocarbonato)potassium, BKs, BKs (flotation agent), Dithiocarbonic acid O-ethyl ester potassium salt, Ethoxymethanedithioic acid potassium, Ethyl potassium xanthate, Ethyl potassium xanthogenate, Ethylxanthic acid potassium salt, KEX, O-Ethyl dithiocarbonate potassium salt, O-Ethyl potassium dithiocarbonate, Potassium O-ethyl carbonodithioate, Potassium O-ethyl dithiocarbonate, Potassium ethylxanthate, Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthate, Potassium xanthogenate, Z 3, Z 3 (pesticide)
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CCOC(=S)[S-]
Nombre IUPAC potasio;etoximetanoditioato
Peso molecular (g/mol) 160.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.9419