Learn More
Xantato etílico de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460313 2500 g 2500 g
11440313 100 g 100 g
11450313 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460313 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11450.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 140-89-6 | C3H5KOS2 | 160.29 g/mol
Potassium ethyl xanthate is used as a reagent for extraction of metal ions into organic solvents and in the preparation of 2-mercapto benzimidazoles and 2-mercapto benzoxazoles by reacting with o-phenylenediamines and o-amino phenols respectively. It acts as a precursor in the production of unsymmetrical sulfides through cross-coupling reaction and as a floatation agent in the mining industry. It is involved in the determination of cadmium in water samples by substoichiometric radiochemical method and the adsorption of colloidal dye disperse Blue 3 onto pretreated polyester fabric.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El xantato etílico de potasio se utiliza como reactivo para la extracción de iones metálicos en disolventes orgánicos, y en la preparación de benzimidazoles de 2-mercapto y benzoxazoles de 2-mercapto al reaccionar con o-fenilenodiaminas y fenoles de o-amino respectivamente. Actúa como precursor en la producción de sulfuros asimétricos a través de la reacción de acoplamiento cruzado y como agente de flotación en minería. También participa en la determinación de cadmio en muestras de agua mediante un método radioquímico subestequiométrico y en la adsorción del colorante coloidal Azul Disperso 3 sobre tejidos de poliéster pretratado.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-89-6
Fórmula molecular C3H5KOS2
Peso molecular (g/mol) 160.29
Número MDL MFCD00004931
Clave InChI JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium ethylxanthate, potassium ethyl xanthate, ethylxanthic acid potassium salt, potassium xanthogenate, potassium xanthate, potassium o-ethyl carbonodithioate, potassium ethyl xanthogenate, potassium ethylxanthogenate, potassium o-ethyl dithiocarbonate, z 3 pesticide
PubChem CID 2735045
Nombre IUPAC potasio;etoximetanoditioato
SMILES [K+].CCOC([S-])=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium ethyl xanthate
Punto de fusión ∼205°C (decomposition)
Densidad 1.558
pH 9 to 10
Temperatura de inflamación 205°C (401°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Unpleasant
Cantidad 2500 g
Beilstein 3596974
Índice Merck 14,7696
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.3
Porcentaje de pureza 98%