Learn More
Etóxido de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367847 1 kg 1 Kg
11377847 50 g 50 g
11357847 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014263.A1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 917-58-8 | C2H5KO | 84.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917-58-8
Fórmula molecular C2H5KO
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00054277
Clave InChI RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ethoxide, potassium ethanolate, potassium ethylate, ethanol, potassium salt 1:1, potassium ethoxide solution, ethanol, potassium salt, potassiumethoxide, potassium alcohol, etok, koet
PubChem CID 23670592
SMILES [K+].CC[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium ethoxide
Punto de fusión 250°C (decomposition)
Color Marrón a Amarillo
Olor Alcohol-like
Fórmula lineal KOCH2CH3
Cantidad 1 kg
Número UN UN3206
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol, ether
Nombre IUPAC potasio;etanolato
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo