Learn More
Etóxido de potasio (> 85%), TRC
Código de producto. 30427970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427970 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30427970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP5894605G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Ethoxide
CAS 917-58-8
Fórmula molecular C2H5OK
Cantidad 5 g
Sinónimo Potassium Ethanolate, Potassium Ethylate, Ethyl Alcohol','Potassium Salt, Ethanol','Potassium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5O.K/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
SMILES [K+].CC[O-]
Nombre IUPAC potasio;etanolato
Peso molecular (g/mol) 84.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.9977